Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
mp
229 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(c(cc1C(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c