Fortfahren mit
8.18369
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
Semicarbazide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH5N3O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-247-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
175-177 °C (decomposition)
bulk density
740 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2201336561.24802
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
-
form
-
form
solid
mp
175-177 °C (decomposition)
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
150-156 °C
bulk density
740 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
potency
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c