Wichtige Dokumente
S2201
Semicarbazid -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
N-Aminoharnstoff -hydrochlorid, Hydrazincarboxamid -hydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChIKey
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Bone
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?