Fortfahren mit
1.24802
5-Aminolävulinsäurehydrochlorid
for biochemistry
Synonym(e):
5-Aminolävulinsäurehydrochlorid, 5-Amino-4-oxopentansäurehydrochlorid, 5-Aminolävulinsäurehydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
mp
150-156 °C
solubility
100 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: 150–156 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
DC-Test: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
08339A3785A5575
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
150-156 °C
mp
~150 °C (dec.)
mp
150 °C
mp
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124802250004022536220079
124802050004022536220062