Fortfahren mit
8.18054
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
Synonym(e):
Triphenylphosphine selenide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3PSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
223-406-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
crystals
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
mp
186-189 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Se-][P+](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18061808822909106
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99.995%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
186-189 °C
mp
58-61 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
solid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818054005004022536426730