909106
Molybdenum (IV) diselenide
lithium intercalated
Synonym(e):
Lithium intercalated 2D-molybdenum diselenide, Lithium intercalated molybdenum selenide, Lithium molybdenum selenide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)