Merck
8.18061
Diphenyl diselenide
for synthesis
Synonym(e):
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10Se2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.13
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
216-780-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mp
58-61 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl diselenide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c