Fortfahren mit
8.18043
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
for synthesis
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3SO2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-616-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
€ 31,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
potency
1012 mg/kg LD50, oral (Rat)
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)[S](=O)(=O)O[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elektrophile Aktivierung mit Trifluormethansulfonsäureanhydrid: Diese Methode wird für die Transformation von Amiden, Sulfoxiden und Phosphoroxiden durch nukleophiles Abfangen verwendet, was ihre Vielseitigkeit in der organischen Synthese unterstreicht (Huang und Kang, 2022).
  • Triflinsäureanhydrid bei der organischen Synthese: Eine umfassende Übersicht zu den Rollen von Triflinsäureanhydrid mit Schwerpunkt auf der Anwendung bei verschiedenen organischen Transformationen (Qin, Cheng und Jiao, 2023).
  • Nitrilsynthese: Der Einsatz von Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Umwandlung von Aldoximen in Nitrile unter milden Bedingungen zeigt eine innovative Anwendung in der Nitrilsynthese (Uludag, 2020).
  • Hydrotrifluormethylthiolierung von Alkenen: Die Verwendung von Trifluormethansulfonsäureanhydrid für die Trifluormethylthiolierung nicht aktivierter Alkene und Alkyne erweitert die Nutzbarkeit dieses Reagenzes bei radikalischen Reaktionen (Ouyang, Xu und Qing, 2019).
  • Kostengünstiges Reagenz für die Trifluormethylierung: Erläutert die wirtschaftlichen Vorteile und das breite Anwendungsspektrum von Trifluormethansulfonsäureanhydrid in Trifluormethylierungsprozessen (Ouyang, Xu und Qing, 2018).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,715–1,720
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.08261176176308684
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
density
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
potency
1012 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluormethansulfonsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
not determinedboils before flash
flash_point_c
not determinedboils before flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818043005004027269123857
818043000204027269276003
Questions
  1. Bonjour Pourriez vous m'indiquer quel est le contenant de l'anhydride trifluorosulfonique ref 8.18043 : bouteille, bouteille capsée, ampoule? merci d'avance
    1 answer
    1. The 2 mL and 50 mL pack size for this item are packaged in narrow neck amber glass bottles with screw caps that are torque closed.