Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3SO3COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
400 mmHg ( 21.1 °C)
assay
90%
form
liquid
bp
62-63 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
InChI key
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Powerful trifluoroacetylating agent.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description 97% | description anhydrous, ZerO2®, ≥99.0% | description 98% |
| assay 90% | assay 97% | assay ≥99.0% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 62-63 °C (lit.) | bp - | bp 72.4 °C (lit.) | bp - |
| grade technical grade | grade - | grade ZerO2® | grade - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?