Fortfahren mit
8.14764
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
Synonym(e):
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,40
€ 43,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N5O · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.13 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
254-393-0
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 43,05
Listenpreis€ 57,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
solubility
2 g/L
bulk density
480 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.086148.035731680007
Triamterene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680007
Triamterene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
2 g/L
solubility
3.2 g/L
solubility
0.3 g/L
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
350 °C
mp
354 °C (decomposition)
mp
224-227 °C
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814764002504022536564838