Fortfahren mit
8.14690
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2,2,2-Trifluoroacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F3C-CO-NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.04
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
206-559-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
€ 44,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
solubility
460 g/L
bulk density
960 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.102558.41102663727
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
solubility
460 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
73-75 °C
mp
-
mp
-
mp
52-58 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c