Merck
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichlorethoxysulfonamid
97%
Synonym(e):
2,2,2-Trichlorethylsulfamat, Sulfaminsäure, 2,2,2-Trichlorethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4Cl3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-58 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
InChIKey
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... STS(412)
Anwendung
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Artikel
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.