Fortfahren mit
8.41102
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid
for synthesis
Synonym(e):
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid, 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamid, MSTFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,20
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12F3NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
246-331-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 78,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
130-132 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 25 °C
density
1.085 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Erhöhung der Elektrolyt-Grenzflächenstabilität: N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid wurde in einer Studie als Additiv in Lithium-Metall-Batterien eingesetzt und trug zur Stabilität niedrig konzentrierter Elektrolyte und zur Verbesserung der Batterieleistung bei. Diese Anwendung hat einen potenziellen Nutzen bei Energiespeichertechnologien (Liu et al., 2023).
  • Gleichmäßige Polymerisation für Natrium-Metall-Batterien: In einem Forschungsartikel wurde die Rolle von N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid als Additiv diskutiert, das die Gleichförmigkeit der In-situ-Polymerisation in Hochspannungs-Natrium-Metall-Batterien verbessert. Dies unterstreicht seine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Batteriechemie (Ma et al., 2024).
  • GC-MS Analyse von Koffein-Metaboliten: Das Reagenz wurde für die Derivatisierung von Koffein und seinen Hauptmetaboliten in Pferdeurinproben verwendet und zeigte seine Wirksamkeit in der Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) für die analytische Chemie (Göktaş et al., 2022).
  • Online-Derivatisierungsgerät für atmosphärische Partikel: N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid wurde bei der Entwicklung eines Online-Derivatisierungsgeräts eingesetzt, das polare organische Substanzen aus Filtern für atmosphärische Partikel verarbeitet, was seinen Nutzen bei der Umweltüberwachung und -analyse belegt (Zhang et al., 2022).
  • Analyse von Stimulanzien im Urin: Die Verbindung war essentiell für die Analyse von hydroxylierten Phenylalkylaminstimulanzien im Urin unter Verwendung von GC in Verbindung mit hochauflösender Massenspektrometrie mit Photoionisation bei Atmosphärendruck (GC-APPI-HRMS), was ihre Anwendung bei Dopingkontrollen und in der Forensik unterstreicht (Bressan et al., 2020).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,078 - 1,087
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)