Fortfahren mit
8.14658
Copper(II) bromide
for synthesis
Synonym(e):
Copper(II) bromide, Copper dibromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,40
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Br2Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.35
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-167-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38150112
€ 33,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
potency
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
solubility
1200 g/L
density
4.71 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.182478.186318.02712
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
4.71 g/cm3 at 20 °C
density
3.39 g/cm3 at 20 °C
density
4.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
498 °C
mp
498 °C (decomposes)
mp
394 °C
mp
245 °C (decomposition)
bp
900 °C/1013 hPa
bp
-
bp
697 °C/1013 mbar
bp
160 °C/13 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814658005004022536420493
814658025004022536765198