Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,30 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,90 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 260,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
crystals
pH
4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
697 °C/1013 mbar
mp
394 °C
solubility
4470 g/L
density
4.2 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Application
- Katalysator für die Synthese von β-Hydroxyketonen durch stereoselektive Semi-Pinakol-Umlagerung von α-Hydroxyepoxiden.
- Sichere Bromierungsquelle für die oxidative Bromierung von Alkenen und Alkinen in Kombination mit einem Bleitetraacetat.
Es kann auch verwendet werden, um einen siliziumdioxidgestützten Zinkbromid (ZnBr2/SiO2)-Verbundstoff herzustellen, der als Katalysator für die Synthese von Folgendem verwendet wird:
- Alkinonderivate mittels Kreuzkupplungsreaktion von Säurechloriden mit endständigen Alkinen.
- 4,5-Disubstituierte-1,2,3-(NH)-triazolderivate durch Eintopf-Kreuzkupplung und 1,3-dipolare Cycloadditionsreaktion von Säurechloriden, endständigen Alkinen und Natriumazid.
Analysis Note
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form powder or solid | form powder and chunks |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 4.2 g/cm3 at 20 °C | density 4.71 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| mp 394 °C | mp 498 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 394 °C (lit.) |
| bp 697 °C/1013 mbar | bp 900 °C/1013 hPa | bp - | bp ~670 °C/1 atm (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkbromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials