Fortfahren mit
8.02712
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonym(e):
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14CuO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.76
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
236-477-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.13 hPa ( 163 °C)
Quality Segment
form
powder
bp
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
bulk density
200‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
514365C878518.18247
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
245 °C (decomposition)
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
mp
498 °C (decomposes)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
vapor pressure
0.13 hPa ( 163 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
bp
160 °C/13 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) acetylacetonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802712010004022536375939