Fortfahren mit
8.14422
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
Synonym(e):
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-241-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mp
140-146 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI key
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.073031.03252646938
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
140-146 °C
mp
234-238 °C (sublimed)
mp
-
mp
87-91 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814422010004022536414003