Fortfahren mit
1.03252
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
Synonym(e):
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
230-237-7
NACRES:
NA.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
soluble 579.9 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7535391335B9754
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystalline powder
solubility
soluble 579.9 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103252002504022536040837
103252025004022536040844