Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,50 |
50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.010,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-603-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>500 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
bp
310 °C/1013 hPa
mp
234-238 °C (sublimed)
transition temp
flash point 150 °C
solubility
0.6 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 233 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 236 °C
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 233 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 236 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalimid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?