Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.30
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
246-002-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
116-120 °C (dry substance)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[n+H]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 116-120 °C (dry substance) | mp 30-32 °C | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8143300100 | 04027269044718 |
| 8143300025 | 04022536412078 |