Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 402,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.6 hPa ( 14 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
221 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
transition temp
flash point 158 °C
density
1.174 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 29 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 32 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff oder Flüssigkeit sowie als erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 99% |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 30-32 °C | mp - | mp 103-108 °C (lit.) | mp 70-72 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| bp 221 °C/1013 hPa | bp 292 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
316.4 °F - closed cup
flash_point_c
158 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8083325000 | 04022536748115 |
| 8083320100 | 04022536399607 |
| 8083320500 | 04022536399614 |