Fortfahren mit
8.08333
Methyl-4-toluolsulfonat
for synthesis
Synonym(e):
Methyl-4-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäuremethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,80
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 966,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-283-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 33,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.13 kPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 130 °C
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
808332132004158992
description
for synthesis
description
for synthesis
description
97%
description
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
density
1.174 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
bp
292 °C/1013 hPa
bp
221 °C/1013 hPa
bp
-
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)