Fortfahren mit
8.10595
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
10 kg
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5NaO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-285-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.207081.0660963705
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
potency
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
920 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c