Fortfahren mit
1.06609
Natriumperoxodisulfat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriumperoxodisulfat, Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure-Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-892-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
545 g/L
€ 42,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
920 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
545 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
cation traces
Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0001%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,05 %
Cr (Chrom): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 Stunden): ≤ 0,05 %
Other Notes
Ersetzt: SX0703; SX0703-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)