Fortfahren mit
63705
2-Mercapto-ethansulfonsäure Natriumsalz
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Synonym(e):
Coenzym M Natriumsalz, HS-CoM Na, MESNA, Natrium-2-mercaptoethansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-285-9
Beilstein/REAXYS Number:
3657828
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Coenzym M Natriumsalz, MESNA) wird als Antioxidans und zytoprotektiver Wirkstoff in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, vom Schutz vor der Toxizität therapeutischer Wirkstoffe wie Cyclophosphamid bis hin zur Prävention von Schäden nach Hirnverletzungen.
Other Notes
Biosynthese von Coenzym M
Biosynthesis of coenzyme Mcitation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
719168.10595M1511
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥90.0% (RT)
assay
-
assay
≥98.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
-
loss
-
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)