Fortfahren mit
8.08706
Tetramethyltin
for synthesis
Synonym(e):
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sn(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.85
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-833-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
transition temp
flash point -12 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4813941.078188.14651
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99.0% trace metals basis
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-54 °C
mp
−54 °C (lit.)
mp
1630 °C
mp
3 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyltin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1066-45-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808706001004022536401751