The material supplied as a powder with a particle size < 5 µm.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.990,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% trace metals basis
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe), ≤0.05% Acid soluble lead (Pb), ≤0.4% Acid soluble matter
loss
≤0.2% loss on ignition, 900°C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1800-1900 °C (sublimed)
mp
1630 °C
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- An Eco-friendly Strategy for the Synthesis of Spiro-benzimidazoquinazolinone and Spiro-benzothiazoloquinazolinone Derivatives using β-cyclodextrin as a Supramolecular Catalyst: In dieser Studie wird gewaschenes Kieselgel als Träger für die umweltfreundliche Synthese komplexer organischer Verbindungen verwendet und dessen Nutzen in der grünen Chemie und in der Arzneimittelentwicklung diskutiert (Baranwal et al., 2023).
- Effect of Washing Treatment on the Textural Properties and Bioactivity of Silica/Chitosan/TCP Xerogels for Bone Regeneration: Es wird die entscheidende Rolle von gewaschenem Kieselgel bei der Verbesserung der Eigenschaften von Biomaterialien zur Knochenregeneration hervorgehoben und dessen Potenzial in pharmazeutischen und biomedizinischen Anwendungen unterstrichen (Pérez-Moreno et al., 2021).
Analysis Note
Säurelösliche Anteile: ≤ 0,4 %
Säurelösliches Blei (Pb): ≤ 0,05 %
Säurelösliches Eisen (Fe): ≤ 0,01 %
Glühverlust (900 °C): ≤ 0,2 %
Schüttdichte: 40–70 g/100 ml
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥99.0% trace metals basis | assay ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric) | assay - | assay 99.99% trace metals basis |
| density 6.95 g/cm3 at 20 °C | density - | density 6.02 g/cm3 at 20 °C | density - |
| mp 1630 °C | mp 1855 °C | mp 733 °C | mp - |
| impurities ≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe), ≤0.4% Acid soluble matter, ≤0.05% Acid soluble lead (Pb) | impurities ≤0.5% Substances soluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.5% Substances soluble in water | impurities - | impurities - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinn(IV)-Oxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1078189025 | 04022536096919 |
| 1078180250 | 04022536096889 |
-
この酸化すずフレークがたくさん入っているのか一つの大きい塊のどちらでしょうか? ご連絡いただけると幸いです