Fortfahren mit
8.08177
Dimethyl terephthalate
for synthesis
Synonym(e):
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,70
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,4-(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-411-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 33,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
520 °C (DIN 51794)
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-11.8 % (v/v)
bp
282 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
transition temp
flash point 154 °C (External MSDS)
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
070388644069236
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
139-141 °C
mp
139-141 °C (lit.)
mp
139-141 °C (lit.), 140-142 °C
mp
-
bp
282 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl terephthalate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
309.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
154 °C - (External MSDS)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808177250004022536900728
808177010004022536397948
808177100004022536397955