86440
Dimethylterephthalat
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.04 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.15 mmHg ( 93 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder, crystals or chunks
Selbstzündungstemp.
1058 °F
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
140-142 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
154 °C - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?