Fortfahren mit
8.07483
Polyethylenglykol
greener alternative
200, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG 200, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
€ 57,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
350 °C (DIN 51794)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>150 °C
mp
-50 °C
transition temp
flash point 180 °C
solubility
soluble 70 g/L
density
1.124 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylenglycol 200 kann für Folgendes eingesetzt werden:
  • Als strukturvorgebendes Mittel zur Synthese von Eisenvanadat(FeVO4)-Nanopartikeln mittels Copräzipitationsverfahren.
  • Als organisches Additiv zum Herstellen von kristallinen Nanodrähten aus Calciumwolframat (CaWO4) mittels solvothermalem Verfahren mit Calciumchlorid und Natriumwolframat.
  • Als Oberflächenmodifikator bei der Synthese von Calciumperoxid-Nanopartikeln mit CaCl2 als Vorläufer in einem Hydrolyse-Präzipitations-Verfahren.[1]
  • Als grünes Lösungsmittel in Kombination mit H2O bei der Herstellung von 4-Sulfanylcumarinen mittels Sulfanylierung von 4-Tosyloxycumarinen mit Thioharnstoff und Alkylhaliden.
Analysis Note
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,124–1,126
Hydroxylzahl: 535–590
Durchschnittliche Molmasse: 190–210
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.074858.074888.07489
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-50 °C
mp
5 °C
mp
33-40 °C
mp
43-49 °C
density
1.124 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of FeVO4 nanoparticles
Nithya VD, et al.
Materials Research Bulletin, 46(10), 1654-1658 (2011)
J Khodaveisi et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1437-1440 (2011-08-09)
Chemical oxidation is one of the many different methods of site remediation that has emerged lately as an alternative method to traditional techniques. According to this research calcium peroxide is suitable choice for contaminant biodegradation in soil and ground water
Synthesis of 4-Sulfanylcoumarins Using Thiourea and Alkyl Halides as the Sulfanylation Agent in Polyethylene Glycol-Water
Yin Zhenlan, et al.
Synthesis, 45(06), 759-766 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807483100004022536395661
807483500004022536395678
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. IS YOUR PEG 200 USP PHARMACEUTICAL GRADE?
    1 answer
    1. This item is intended for research use only and is not suitable for pharmaceutical manufacturing. Please see the following links below to review products that are pharmaceutical grade options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817001
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817005
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817019
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817045
      Helpful?
  4. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. This product is a neat liquid considered to be a 100% concentration.
      Helpful?
  5. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. This product a neat liquid considered to be a 100% concentration.