Fortfahren mit
8.07488
Polyethylenglykol
greener alternative
1000, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
33-40 °C
transition temp
flash point 260 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 1000 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 4 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 33 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 40 °C
Hydroxylzahl: 107 - 118
Mittlere Molmasse: 950 - 1050
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.190158.074848.07491
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
33-40 °C
mp
55-58 °C
mp
-15--10 °C
mp
58-63 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807488500004022536395845
807488100004022536395838
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf