Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
43-49 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
650 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Weichmacher bei der Synthese von Polymilchsäure-Talk-Verbundstoffen zur Verbesserung der Kristallinität und der mechanischen Eigenschaften des Materials.
- Nichtionisches Tensid bei der Herstellung von organischen Tonerden.
- Reaktant bei der Synthese von quasi-Prepolymeren durch Reaktion mit einem polymeren 4,4′-Diphenylmethandiisocyanat (pMDI) über das Prepolymerisationsverfahren.
PEG-1500 kann auch im wässrigen Zwei-Phasen-Extraktionssystem zusammen mit anorganischen Salzen (Sulfaten, Carbonaten und Ammoniumphosphaten) für die Trennung und Extraktion sowohl von organischen (Aminosäuren und Vitaminen) als auch von anorganischen Substanzen (Metallsalzen) verwendet werden.
Analysis Note
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 49 °C
Hydroxy-Wert: 70–80
Durchschnittliche Molekülmasse: 1400–1600
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.124 g/cm3 at 20 °C |
| mp 43-49 °C | mp 55-58 °C | mp 17-22 °C | mp -50 °C |
| potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8074891000 | 04022536395883 |
| 8074895000 | 04022536395890 |
| 8074899025 | 04022536871547 |