Fortfahren mit
8.06072
NMP
EMPLURA®
Synonym(e):
1-Methyl-2-pyrrolidon, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidon, EMPLURA®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.003 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries: In dieser Forschungsarbeit wird ein umweltfreundlicher synthetischer Ansatz für Polyimid unter Verwendung von 1-Methyl-2-pyrrolidon als Lösungsmittel vorgestellt und dessen Effektivität bei der Verbesserung der Leistung von wässrigen Zinkbatterien hervorgehoben. Die Studie unterstreicht die entscheidende Rolle von 1-Methyl-2-pyrrolidon bei der Weiterentwicklung umweltfreundlicher Synthesemethoden im Bereich der analytischen Chemie und Batterietechnologie (Zhao Y et al., 2024).
  • Facile Preparation of Four-Layer MoS(2) Nanosheets and Their Application to Organic Light-Emitting Diode: In diesem Artikel wird die Verwendung von 1-Methyl-2-pyrrolidon im Delaminationsprozess zur Herstellung von MoS(2)-Nanoblättern erörtert, die dann zur Verbesserung der Effizienz organischer Leuchtdioden eingesetzt werden. Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle des Lösungsmittels bei der Herstellung hochwertiger Nanoblätter für fortschrittliche elektronische Anwendungen (Jiang X et al., 2022).
  • Phenylphosphonate surface functionalisation of MgMn(2)O(4) with 3D open-channel nanostructures for composite slurry-coated cathodes of rechargeable magnesium batteries operated at room temperature: In diesem Artikel werden Forschungsergebnisse zur Anwendung von 1-Methyl-2-pyrrolidon in Oberflächenmodifizierungstechniken für Magnesiumbatterieelektroden zur Verbesserung ihrer Leistung und Stabilität vorgestellt. Die Studie zeigt die Effektivität des Lösungsmittels in der Materialwissenschaft und dessen Bedeutung für die Batterietechnologie (Kajihara K et al., 2021).
  • Novel Semi-Interpenetrated Polymer Networks of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate)/Poly (Vinyl Alcohol) with Incorporated Conductive Polypyrrole Nanoparticles: In dieser Forschungsarbeit wird 1-Methyl-2-pyrrolidon bei der Entwicklung neuartiger Polymernetzwerke verwendet, in die leitfähige Nanopartikel integriert sind, um fortschrittliche Materialien für verschiedene technologische Anwendungen zu erzeugen. Die Studie beleuchtet die Rolle des Lösungsmittels in der Polymerchemie und Nanotechnologie (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
  • From 3D to 2D Transition Metal Nitroprussides by Selective Rupture of Axial Bonds: Diese Publikation befasst sich mit der Rolle von 1-Methyl-2-pyrrolidon bei der Strukturumwandlung von Übergangsmetallnitroprussiden und demonstriert dessen Nutzen bei der Synthese und Manipulation anorganischer Verbindungen zugunsten verbesserter Materialeigenschaften und für Anwendungen in verschiedenen Branchen (Ávila Y et al., 2019).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,031 - 1,033
Brechungsindex (n 20/D): 1,4680 - 1,4730
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,003 meq/g
Wasser: ≤ 0,10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.024971.005745.43899
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
1000 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
autoignition temp.
245 °C
autoignition temp.
245 °C
autoignition temp.
245 °C
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806072250004022536389103
806072902504027269214135
806072918004054839134593
806072100004022536389097
806072901104027269350420
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf