Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 331,00 | |
| 4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 529,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidon, for Peptide Synthesis
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.7% | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) |
| mp -24 °C | mp -24 °C | mp −24 °C (lit.) | mp -24 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
hcodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
872-50-4
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005742500 | 04054839090677 |
| 1005744000 | 04054839090684 |