If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 415,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidon, for headspace gas chromatography SupraSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 1 gemäß ICH ≤ 1 μg/g
Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 2 gemäß ICH ≤ 10 μg/g
Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 3 gemäß ICH ≤ 50 μg/g
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% |
| solubility 1000 g/L | solubility 1000 g/L | solubility 1000 g/L | solubility acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 9.5 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
872-50-4
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie trennt flüchtige Verbindungen in der Gasphase und wird in verschiedenen Branchen zur Qualitätskontrolle eingesetzt.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024971000 | 04027269692629 |
| 1024972500 | 04027269692636 |
| 1024970500 | 04027269692612 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf