Fortfahren mit
8.05966
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
Synonym(e):
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
209-264-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
93-95 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
53.33 hPa ( 19.9 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
53.33 hPa ( 19.9 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
475 °C
potency
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
transition temp
flash point -1 °C
solubility
8.21 g/L
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34861-M10870702469
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.7%
assay
97%
assay
≥99.9% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
solubility
8.21 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
vapor pressure
53.33 hPa ( 19.9 °C)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F
flash_point_c
-1 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805966100004022536388533
805966025004022536388526