Fortfahren mit
02469
2-Butanon
analytical standard
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-159-0
Beilstein/REAXYS Number:
741880
MDL number:
UNSPSC Code:
12141716
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
960 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.1 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.379
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butanon, auch als Methylethylketon bekannt, ist eine farblose, leicht flüchtige Flüssigkeit mit einem angenehmen, aber stechenden Geruch. Es wird vor allem als Lösungsmittel, für die Herstellung anderer Chemikalien und für die Produktion von Wachs aus Erdöl verwendet. Es wird aus refluxierendem Methylacetoacetat und verdünnter Schwefelsäure gewonnen. Es findet Anwendung bei der Herstellung von Kunststoffen, Textilien, Farben, Arzneimitteln und Kosmetika.
Application
2-Butanon wurde möglicherweise in der Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie (SPME-GC) als Referenzstandard zur Quantifizierung flüchtiger Verbindungen aus trockengepökeltem Schinken verwendet.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
676926W217018PHR1207
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
FG, Halal, Kosher
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mp
−87 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanon
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Characterization of French and Spanish dry-cured hams: influence of the volatiles from the muscles and the subcutaneous fat quantified by SPME-GC.
Sanchez-Pe?a CM
Meat Science, 69(4), 635-645 (2005)
Cooper's Toxic Exposures Desk Reference with CD-ROM, 377-377 (1996)
Chao Long et al.
Journal of hazardous materials, 203-204, 251-256 (2011-12-30)
A novel hypercrosslinked polymeric adsorbent (HY-1) with high surface area and specific bimodal pore size distribution in the regions of micropore (0.5-2.0 nm) and meso-macropore (30-70 nm) was prepared. Adsorption properties of benzene and methyl ethyl ketone (MEK) vapors onto
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2705-1G04061825590592
02469-5ML04061837239731
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf