Wichtige Dokumente
108707
2-Methyl-3-pentanon
97%
Synonym(e):
Ethyl-isopropylketon
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)