Fortfahren mit
8.05965
Methyl propyl ketone
for synthesis
Synonym(e):
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(O)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-528-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101-103 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
37 hPa ( 20 °C)
€ 42,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
37 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
449 °C
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), 6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101-103 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 7 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl propyl ketone for synthesis. CAS 107-87-9, EC Number 203-528-1, chemical formula CH₃C(O)CH₂CH₂CH₃.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.1453653774846211
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥90%
assay
98-100% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
101-103 °C/1013 hPa
bp
101 °C/1013 hPa
bp
101-105 °C (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
autoignition temp.
449 °C
autoignition temp.
449 °C
autoignition temp.
941 °F
autoignition temp.
941 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805965010004022536388465
805965050004022536388472