Fortfahren mit
BI0832
DCA-Deblock (0.36M Dichloressigsäure in Toluol)
Novabiochem®
Synonym(e):
dna, DEBLOCK (0.36M Dichloressigsäure in Toluol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.94
UNSPSC Code:
41116006
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
BI0832-1005 and BI0832-2505 are packaged in GL45 glass bottles
BI0832-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Analysis Note
Color (APHA)20 maxComponent: Toluene Purity99.5% minDensity at 20°Cg/mlDichloroacetic acid2.95-3.05% v/vFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7070668.0354136545
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
APHA: ≤20
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)