Fortfahren mit
8.03038
Dicyclopentadien
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Dicyclopentadien, Cyclopentadien dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroinden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,20
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,40
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 607,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-052-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
liquid
€ 31,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
503 °C
potency
353 mg/kg LD50, oral (Rat), 4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.3 % (v/v)
kinematic viscosity
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
InChI key
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,975–0,985
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
520276454338129828
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.0%
assay
93%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
11-13 °C
mp
-
mp
33 °C ((lit.)), 33 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
bp
166 °C/1013 hPa
bp
191 °C (lit.)
bp
170 °C ((lit.)), 170 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclopentadien
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803038010004022536377803
803038905004022536748061
803038250004022536377827
803038100004022536377810