129828
Methylcyclopentadiendimer
93%
Synonym(e):
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Assay
93%
Form
liquid
Enthält
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
Expl.-Gr.
~10 %
Verunreinigungen
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
InChIKey
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup