Merck
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadien, Isomermischung
Synonym(e):
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden, Ethylcyclopentadien Dimer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)