Fortfahren mit
8.02932
Diethylenglycoldiethylether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylenglycoldiethylether, Diethyldiglycol, Bis(2-ethoxyethyl)ether, 2-Ethoxyethylether, Diethylcarbitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-963-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
189 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
4970 mg/kg LD50, oral (Rat), 6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,906–0,908
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Legal Information
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.029348.209598.43827
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
bp
189 °C/1013 hPa
bp
162 °C (lit.)
bp
272-277 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycoldiethylether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802932025004022536377087
802932100004022536377094