Fortfahren mit
8.20959
Tetraethylenglykol-Dimethylether
for synthesis
Synonym(e):
Tetraethylenglykol-Dimethylether, Dimethyl-Tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
205-594-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
195 °C (DIN 51794)
potency
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.1 cSt(20 °C)
bp
272-277 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 141 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,010–1,012
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylenglykol-Dimethylether
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
143-24-8
CAS No.
143-24-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)