Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °F
potency
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
17.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
transition temp
flash point 51 °C
density
0.944 g/mL at 20 °C (lit.), 0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description (stabilised) for synthesis | description for synthesis | description analytical standard | description anhydrous, 99.5% |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade analytical standard | grade anhydrous |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay 99.5% |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 162 °C (lit.) | bp 189 °C/1013 hPa | bp 162 °C (lit.) | bp 162 °C (lit.) |
| vapor pressure 3 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.5 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycoldimethylether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-96-6
111-96-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?