Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,70 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,40 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,40 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.0014 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
scales
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
potency
1660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8 % (v/v)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
bp
270.8 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
transition temp
flash point 152 °C (DIN 51758)
solubility
4560 g/L
density
1.01 g/cm3 at 80 °C
bulk density
500‑550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay ≥98.5% (NT) |
| solubility 4560 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 270.8 °C/1013 hPa | bp 235 °C/1013 hPa | bp 136-138 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.01 g/cm3 at 80 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8028000100 | 04022536376080 |
| 8028000500 | 04022536376097 |
| 8028009050 | 04022536688664 |
| 8028001000 | 04022536376103 |