Fortfahren mit
8.02801
ε-Caprolactone
for synthesis
Synonym(e):
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-938-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 48,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
204 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.02800704067900878
description
for synthesis
description
for synthesis
description
97%
description
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
98% (NMR)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 80 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
-1.5 °C
mp
68-70 °C
mp
-
mp
-
bp
235 °C/1013 hPa
bp
270.8 °C/1013 hPa
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
scales
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)