Fortfahren mit
07260
6-Amino-hexansäure
≥98.5% (NT)
Synonym(e):
6-Amino-hexansäure, ε-Amino-capronsäure, 6-Aminocapronsäure, EACA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-469-3
Beilstein/REAXYS Number:
906872
MDL number:
€ 54,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (NT)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
General description
6-Aminohexanoic acid, or 6-aminocaproic acid, acts as an inhibitor of serine proteases. It shares structural similarities with the natural amino acid lysine but lacks an α-amino group.
Application
6-Aminohexanoic acid has been used as a component of the growth medium for tenogenic differentiation of mesenchymal stem cells. It has also been used in the preparation of modified graphene quantum dots.
Biochem/physiol Actions
Lysin analog. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und in der Folge die Fibrinolyse inhibiert werden.1,2 Es wurde berichtet, dass 6-Amino-capronsäure die Bindung von Plasminogen an aktivierte Plättchen inhibiert. 3 Ein früher Bericht gibt an, dass sie die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementärsystems inhibiert.4 Bindet an Carboxypeptidase B und inaktiviert sie. 5
Lysinanalogon. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und nachfolgend die Fibrinolyse gehemmt werden.
Other Notes
Improves solubilization of membrane proteins in electrophoresis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7824A042000063176
description
≥98.5% (NT)
description
BioUltra, ≥99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (NT)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
86-91 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-hexansäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)