Fortfahren mit
8.01366
Acetaldehyd-Diethylacetal
for synthesis
Synonym(e):
Acetaldehyd-Diethylacetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethan, Diethylacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,80
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,50
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-310-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
€ 21,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
20.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
4570 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
46 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Erforschung neuer aus Biomasse gewonnener Lösungsmittel: Hebt die Anwendung von Acetaldehyddiethylacetal bei Carboxylierungsreaktionen hervor und zeigt sein Potenzial als nachhaltiges Lösungsmittel in der synthetischen organischen Chemie, wodurch es zu Fortschritten in der grünen Chemie beiträgt (Gevorgyan et al., 2020).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,826–0,830
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.200028.145498.06017
assay
≥98% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥93.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
46 g/L
solubility
-
solubility
91 g/L
solubility
-
mp
-100 °C
mp
-113 °C
mp
-66 °C
mp
-105 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd-Diethylacetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 20 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801366000504022536366401
801366000204027269276638
801366025004022536366418
801366900904022536862514
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the assay of this product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.
      Helpful?
  2. What is the assay of this product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.